2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 223 CHF
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Melting Pt: 52…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689758
CAS-Nummer: 937601-82-6