Dimethyl(methylthio)sulfoniumtetrafluorborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: DMTSF
PC7613-1G PC7613-5G
APOSPC7613-1GEA 149 CHF
APOSPC7613-1G APOSPC7613-5G
Dimethyl(methylthio)sulfoniumtetrafluorborat 97%
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Formel: C₃H₉BF₄S₂
MW: 196,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011806
CAS-Nummer: 5799-67-7