4-Brom-2-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7599-1G
PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA
40.1
CHF
APOSPC7599-1G
APOSPC7599-5G
4-Brom-2-fluorbenzamid
4-Brom-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅BrFNO Melting Pt: 151…153 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094432 CAS-Nummer: 292621-45-5 |