1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 48.8 CHF
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol 98%
1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol
Formel: C₁₃H₉BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475823
CAS-Nummer: 941294-52-6