4-(Trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 330 CHF
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluormethyl)benzophenon 97%
4-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Melting Pt: 114…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000400
CAS-Nummer: 728-86-9
EINECS: 211-974-3