1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 151 CHF
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃FN₂O₂
MW: 248,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750918
CAS-Nummer: 1000339-81-0