1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7559-1G PC7559-5G
APOSPC7559-1GEA 151 CHF
APOSPC7559-1G APOSPC7559-5G
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750917
CAS-Nummer: 1000339-80-9