1,2-Dibrom-2-chlorpentafluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1,2-dibromopentafluoropropane
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 454 CHF
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibrom-2-chlorpentafluorpropan 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Formel: C₃Br₂ClF₅
Siedepunkt: 116…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 661-93-8