1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
PC7548-100G PC7548-25G
APOSPC7548-100GEA 325 CHF
APOSPC7548-100G APOSPC7548-25G
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan 97%
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
Formel: C₄H₄F₅I
MW: 273,97 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C
Dichte: 1.936 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155910
CAS-Nummer: 40723-80-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III