7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 114 CHF
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₂S
Melting Pt: 255…258 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07377074
CAS-Nummer: 550998-67-9