3-Fluor-5-methylanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzene
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 126 CHF
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluor-5-methylanisol 99%
3-Fluor-5-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185608
CAS-Nummer: 160911-11-5