4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-[4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-[4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7518-5G
APOSPC7518-5GEA 326 CHF
APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11855987
CAS-Nummer: 1150271-74-1