3-(Trifluormethyl)benzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G
PC7513-5G
PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA
255
CHF
APOSPC7513-25G
APOSPC7513-5G
APOSPC7513-100G
3-(Trifluormethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluormethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O Siedepunkt: 125…127 °C/0.5mmHg Melting Pt: 63…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014397 CAS-Nummer: 728-80-3 |