3-Amino-4-fluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 142 CHF
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorphenol 99%
3-Amino-4-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,1200 g/mol
Melting Pt: 141…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033850
CAS-Nummer: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III