4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 122 CHF
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/18mmHg
Melting Pt: 27…34 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8 III