3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 111 CHF
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 88…90 °C/6mmHg
Dichte: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014724
CAS-Nummer: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II