4-(Trifluormethyl)benzamidoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim 95%
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 121…128 °C
Dichte: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053042
CAS-Nummer: 22179-86-8