3-(Trifluormethyl)benzamidoxim 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 230 CHF
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluormethyl)benzamidoxim 97%
3-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 85…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02647312
CAS-Nummer: 40067-80-9