α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
PC7502-100G
PC7502-25G
PC7502-500G
APOSPC7502-100GEA
76.6
CHF
APOSPC7502-100G
APOSPC7502-25G
APOSPC7502-500G
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Formel:
C₈H₅F₃O |
MDL Number:
MFCD00006952 CAS-Nummer: 455-19-6 |