4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 97.5 CHF
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,15 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972777
CAS-Nummer: 184163-56-2