3-(Trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 69.6 CHF
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluormethyl)anisol 98%
3-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 160 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000385
CAS-Nummer: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3,III