3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7491-5G
PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA
122
CHF
APOSPC7491-5G
APOSPC7491-25G
3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₃NO₂ MW: 260 g/mol Siedepunkt: 115…118 °C/15mmHg Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862035 CAS-Nummer: 657-02-3 |