2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
PC7476-1G
PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA
169
CHF
APOSPC7476-1G
APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Formel:
C₈H₈FNO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264540 CAS-Nummer: 1000339-67-2 |