2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 174 CHF
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,21 g/mol
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264536
CAS-Nummer: 1000339-64-9