3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 708 CHF
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₆F₆N₂
MW: 244,14 g/mol
Melting Pt: 42…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631430
CAS-Nummer: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III