1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC7454-10G
PC7454-1G
PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA
364
CHF
APOSPC7454-10G
APOSPC7454-1G
APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Melting Pt: 38 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027734 CAS-Nummer: 392237-31-9 |