4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 154 CHF
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Siedepunkt: 96 °C/3.75mmHg
Melting Pt: 28…33 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061240
CAS-Nummer: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III