(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 323 CHF
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Melting Pt: 53…55 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082480
CAS-Nummer: 203302-97-0