4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC7439V-1G PC7439V-5G PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA 54.1 CHF
APOSPC7439V-1G APOSPC7439V-5G APOSPC7439V-25G
4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052312
CAS-Nummer: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III