2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 272 CHF
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.04 g/mol
Melting Pt: 48…55 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052333
CAS-Nummer: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8 III