1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 29.7 CHF
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Siedepunkt: 87…89 °C/15mmHg
Melting Pt: 15 °C
Dichte: 1.447 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040302
CAS-Nummer: 713-65-5