1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 57.5 CHF
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol 99%
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 158…160 °C
Dichte: 1.632 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040942
CAS-Nummer: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III