α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 31.4 CHF
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol 97%
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58
Siedepunkt: 72…73 °C/15mmHg
Dichte: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052326
CAS-Nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8 III