3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
3-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061267
CAS-Nummer: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8,III