4-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 34.8 CHF
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Melting Pt: 110…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204234
CAS-Nummer: 175277-18-6