4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7434L-1G PC7434L-250MG
APOSPC7434L-1GEA 131 CHF
APOSPC7434L-1G APOSPC7434L-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Melting Pt: 41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210176
CAS-Nummer: 150162-39-3