3-(Trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 78.4 CHF
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluormethoxy)anilin 98%
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C/8mmHg
Dichte: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3