2-(Trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 CHF
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluormethoxy)anilin 98%
2-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C/15mmHg
Dichte: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035959
CAS-Nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III