Trifluormethansulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7430-100G PC7430-25G
APOSPC7430-100GEA 809 CHF
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G
Trifluormethansulfonylchlorid 97%
Trifluormethansulfonylchlorid
Formel: CClF₃O₂S
Siedepunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007451
CAS-Nummer: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II