3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 85.4 CHF
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,0325 g/mol
Melting Pt: 112…118 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06200705
CAS-Nummer: 870718-07-3