4-Brom-3-methylbenzotrifluorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 59.3 CHF
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Brom-3-methylbenzotrifluorid 96%
4-Brom-3-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239,0325 g/mol
Dichte: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258773
CAS-Nummer: 929000-62-4