4-Chlor-2-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC7423-1G
PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7423-1G
APOSPC7423-5G
4-Chlor-2-fluoranisol 98%
4-Chlor-2-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO MW: 160,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672964 CAS-Nummer: 452-09-5 |