3-Brom-5-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 144 CHF
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Brom-5-fluortoluol 98%
3-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 63…66 °C/2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861195
CAS-Nummer: 202865-83-6