2-Brom-5-fluor-4-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G
PC7405-25G
PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7405-1G
APOSPC7405-25G
APOSPC7405-5G
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin 98%
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142871 CAS-Nummer: 202865-78-9 |