2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 26.2 CHF
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Melting Pt: 64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672923
CAS-Nummer: 59142-68-6