3-Brom-4-fluorbenzylalkohol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Brom-4-fluorphenyl)methanol
PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-25GEA 45.3 CHF
APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol 99%
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0.5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143093
CAS-Nummer: 77771-03-0