2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 45.3 CHF
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat 98%
2,2,2-Trifluorethyltoluol-4-sulfonat
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Formel: C₉H₉F₃O₃S
Siedepunkt: 87…92 °C/0,1mmHg
Melting Pt: 36…38 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000443
CAS-Nummer: 433-06-7
EINECS: 207-085-5