2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Brom-5-fluorphenyl)methanol
PC7373-25G
PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA
45.3
CHF
APOSPC7373-25G
APOSPC7373-5G
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Melting Pt: 91…94 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142876 CAS-Nummer: 202865-66-5 |