4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 286 CHF
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Melting Pt: 149…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672937
CAS-Nummer: 351-30-4