4-Chlor-8-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7341-1G
PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA
48.8
CHF
APOSPC7341-1G
APOSPC7341-5G
4-Chlor-8-fluorchinolin
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN MW: 181,60 g/mol Melting Pt: 90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00278785 CAS-Nummer: 63010-72-0 |